missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACTH Antibody (CLIP/1418), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18614560 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18614560 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18614560 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP280545APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ACTH Monoclonal antibody specifically detects ACTH in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ACTH
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon CLIP/1418
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias ACTH, adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropin, alpha-melanocyte-stimulating hormone, alpha-MSH, beta-endorphin, beta-LPH, beta-melanocyte-stimulating hormone, beta-MSH, CLIP, corticotropin-like intermediary peptide, corticotropin-lipotropin, gamma-LPH, gamma-MSH, lipotropin beta, lipotropin gamma, LPH, melanotropin alpha, melanotropin beta, melanotropin gamma, met-enkephalin, MSH, NPP, POC, pro-ACTH-endorphin, proopiomelanocortin, pro-opiomelanocortin, proopiomelanocortin preproprotein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide corresponding to aa25-39 of human ACTH (NGAEDESAEAFPLEF) (Uniprot: P01189)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5443
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.