missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACTH Mouse, Clone: CLIP/1407, enQuireBio™

Artikelnummer. 15980668
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15980668 100 μg 100 Mikrogramm
15970668 20 μg 20 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15980668 Lieferant EnquireBio Lieferanten-Nr. 5443MSM7P1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Spezifikation

Antigen ACTH
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cytoplasmic
Klassifikation Monoclonal
Klon CLIP/1407
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_001306133
Gensymbole POMC
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Synthetic peptide corresponding to aa25-39 of human ACTH (NGAEDESAEAFPLEF)
Positivkontrolle Normal pituitary gland or pituitary tumor
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5443
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.