missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Actin-like 7B Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA554513

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15782441

  • 477.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: MATRNSPMPL GTAQGDPGEA GTRPGPDASL RDTGAATQLK MKPRKVHKIK AVIIDLGSQY CKCGYAGEPR PTYFISSTVG KRCPEAADAG DTRKWTL Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 74%, Rat - 76%.

Actin-like 7B Polyclonal antibody specifically detects Actin-like 7B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Actin-like 7B
Polyclonal
Unconjugated
ACTL7B
actin like 7B; actin-like 7B; actin-like 7-beta; actin-like protein 7B; Actin-like-7-beta; ACTL7B; MGC151192; MGC151194; RP11-3J11.2; Tact1; t-actin 1; T-actin-1; testis tissue sperm-binding protein Li 43a; testis-specific actin-1; Unknown (protein for MGC:134108)
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10880
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9Y614
ACTL7B
Recombinant protein corresponding to Human Actin-like 7B
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only