missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Actin, Muscle Specific Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody
Detect muscle-specific actin in immunohistochemistry experiments with Epredia™ Actin, Muscle Specific Ab-4, Mouse Monoclonal Antibody.
208.00 € - 420.00 €
Spezifikation
Antigen | Actin, Muscle Specific Ab-4 |
---|---|
Klon | HHF35 |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12692217
|
Epredia™
MS-742-S1 |
Concentrated | 500 μL |
308.00 €
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12682217
|
Epredia™
MS-742-S |
Concentrated | 1 mL |
420.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12662217
|
Epredia™
MS-742-R7 |
Prediluted | 7 mL |
208.00 €
7 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12672217
|
Epredia™
MS-742-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: HHF35
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human, Rabbit and Rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: SDS extract of human myocardium
Positive Control: Muscle or sarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Actin, Muscle Specific Ab-4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
SDS extract of human myocardium |
HHF35 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Muscle Biology | |
Primary |