missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Actin (Muscle Specific) Antibody (rMSA/953) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30160768
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30160768 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30160768 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP314096JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Actin (Muscle Specific) Monoclonal antibody specifically detects Actin (Muscle Specific) in Human,Rabbit,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Actin (Muscle Specific)
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon rMSA/953
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias ACTA, ACTC, actin, alpha 2, smooth muscle, aorta, actin, alpha cardiac muscle 1, actin, alpha skeletal muscle, actin, aortic smooth muscle, ACTSA, alpha-cardiac actin, ASD5, ASMA, Cell growth-inhibiting gene 46 protein, CFTD, CFTD1, CFTDM, CMD1R, CMH11, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3, nemaline myopathy type 3
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant protein corresponding to human muscle actin
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Angiogenesis, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cellular Markers, Developmental Biology, Extracellular Matrix, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58
Zielspezies Human, Rabbit, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.