Learn More
Actin, Skeletal Muscle, Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence experiments with Epredia™ Actin Skeletal Muscle Ab-2 Mouse Monoclonal Antibody.
116.28 € - 338.64 €
Spezifikation
Antigen | Actin, Skeletal Muscle Ab-2 |
---|---|
Klon | 5C5.F8.C7; or alpha-Sr-1 |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12680337
|
Epredia
MS-185-R7 |
Prediluted | 7 mL |
187.00 €
7 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
12650337
|
Epredia
MS-185-P1 |
Concentrated | 500 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12630337
|
Epredia
MS-185-P |
Concentrated | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12640337
|
Epredia
MS-185-P0 |
Concentrated | 100 μL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: 5C5.F8.C7 (α-Sr-1)
Isotype: IgM/κ
Species Reactivity: Human, Cow, Rabbit, Sheep, Rat, Guinea Pig and Frog. Others not known.
Epitope: N-terminal decapeptide
Immunogen: N-Terminal decapeptide of α skeletal muscle isoform of actin; acetylated at the N-terminus
Positive Control: Skeletal or Cardiac muscle, or Rhabdomyosarcoma
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Spezifikation
Actin, Skeletal Muscle Ab-2 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
RUO | |
Bovine, Frog, Guinea Pig, Human, Rabbit, Rat, Sheep | |
Primary |
5C5.F8.C7; or alpha-Sr-1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Muscle Biology | |
IgM κ |