Learn More
asecos™ Filter
asecos Filter für Umluftfilteraufsatz Modell UFA.20.30*
Marke: asecos™ 24212
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Filter
- für Modell(e): UFA.20.30+/*
- Abmessungen außen: B x T x H (mm) 278 x 278 x 100
Spezifikation
275 x 278 x 100 mm | |
Zubehör für Aktivkohlefilter | |
275 mm | |
Asecos™ Umluftsysteme |
5,262 kg | |
Aktivkohlefilter | |
100mm | |
278 mm |