Learn More
Fisherbrand™ FILTER LIGNE AC CHARCOAL 26X82
Zur Filtration von Proben von Kohlenwasserstoffen, Ceton, Alkoholen, Äther, organischen Säuren, Umgebungsluft, verschiedenen Gasen und Rauchstoffen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Polycarbonat-Körper mit Granulaten aus Kohle und Cellulose
- Kann bei Temperaturen bis zu 70 &C verwendet werden
- Druckbeständig bis 4 bar
Spezifikation
Zur Filtration von Proben von Kohlenwasserstoffen, Ceton, Alkoholen, Äther, organischen Säuren, Umgebungsluft, verschiedenen Gasen und Rauchstoffen. | |
Filter | |
82 mm | |
26 mm |