Learn More
Gibco™ Human Activin A Recombinant Protein
Activin A Recombinant Human Protein
354.00 € - 3060.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Gen-Alias Activin A
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Store in freezer (-5 to -30°C).
Proteinfamilie Growth Factors & Receptors
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10248044
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHG9014
5μg
354.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11300862
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
PHC9561
100μg
3060.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Human Activin A Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
Recombinant Human Activin A is a bioactive protein intended for use in cell culture applications. Activin A is involved in multiple biological processes including inflammation, neural development, and haematopoiesis.
  • High purity—no interference from other proteins or contaminants
  • High biological activity—more results with less protein
  • Proven compatibility—Gibco™ proteins bioassayed with Gibco™ media
    High purity recombinant bioactive protein
    Recombinant Human Activin A is one of our more than 250 available Gibco™ recombinant proteins. To help ensure Gibco™ growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein.
    High biological activity
    In-house activity testing of Gibco™ Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, antiviral, and protease assays. Recombinant Human Activin A specific activity is determined by the dose dependent proliferation of mouse MPC-11 cells.
    Proven compatibility
    Gibco™ proteins are bioassayed with Gibco™ media. Since 1962, Gibco™ has been the consistent provider of high quality media, reagents, and sera for reliable cell culture.
    For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Cell Culture
    Human
    Growth Factors & Receptors
    Lyophilized
    Neurobiology, Stem Cell Research, Differentiation
    95 %
    Activin A
    Store in freezer (-5 to -30°C).
    Recombinant, Ligand
    Activins
    Gibco™