Learn More
ACTR3C Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA563221
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15701002
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RPLYKMEQIP LSYPQGHGFH PLSPPF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 42%, Rat - 44%.
ACTR3C Polyclonal antibody specifically detects ACTR3C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
ACTR3C
Polyclonal
Unconjugated
ACTR3C
actin-related Arp11; actin-related protein 11; Actin-related protein 3C; ACTR3C; ARP11; ARP3 actin-related protein 3 homolog C
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
653857
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9C0K3
ACTR3C
Recombinant protein corresponding to Human ACTR3C