Learn More
Socorex™ Acura Manual 825 Mikropipetten
Mit den Socorex™ Acura Manuellen Pipetten mit variablem Volumen lassen sich gleichbleibende Einstellungen für Pipettierarbeiten gewährleisten. Die zuverlässige Genauigkeit jeder einzelnen Einheit bei 0.5 und 1 μl wurde sichergestellt.
301.00 € - 325.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Polypropylen |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Acura™ |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10630663
|
Socorex™
825.0050 |
5 bis 50 μl |
302.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10252012
|
Socorex™
825.0010Y |
1 bis 10 μl |
302.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10393412
|
Socorex™
825.0010 |
0,5 bis 10 μl |
322.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10292102
|
Socorex™
825.0200 |
20 bis 200 μl |
302.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10794913
|
Socorex™
825.1000 |
100 bis 1000 μl |
301.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10698542
|
Socorex™
825.0100 |
10 bis 100 μl |
301.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10445842
|
Socorex™
825.0020 |
2 bis 20 μl |
302.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10531452
|
Socorex™
835.10 |
1 bis 10 ml |
325.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen
- Mit Präzisioneinstellmechanik
- Einhändige Volumeneinstellung
- Für Volumenbereiche von 0.1 bis 1000 μl
Spezifikation
Autoklavierbar | |
1 | |
Je 1 |
Polypropylen | |
Acura™ |