missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ACVR1 (ALK2) Recombinant Human Protein
Activin A receptor, type I (ACVR1) belongs to the transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily of structurally related signaling proteins.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001096.1 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Polysorbate 20, 2mM DTT, 50% glycerol |
Molekulargewicht | 69.1kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Kennzeichnung | RUO - research use only |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15408693
|
Invitrogen™
PR8866A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15408773
|
Invitrogen™
PV4878 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ACVR1 signals a specific transcriptional response in concert with activin type II receptors
Spezifikation
NP_001096.1 | |
69.1kDa | |
RUO - research use only | |
ACVR1 (ALK2) | |
Human | |
GST Tag | |
Frozen |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Polysorbate 20, 2mM DTT, 50% glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Catalytic | |
STKR Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |