missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ACVR2B Human Protein
ACVR2B is a type II member of the TGF-beta family of receptor ser/thr kinases.
630.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001097.2 |
---|---|
Molekulargewicht | 62kDa |
Lagerungsbedingungen | Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. |
Strukturform | Catalytic |
Gen-Alias | ACVR2B |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10477318
|
Invitrogen™
PV6049 |
10μg |
630.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15498713
|
Invitrogen™
PR9140B |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15478803
|
Invitrogen™
PV6050 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ACVR2B is involved in the activin and myostatin signaling pathway.
Spezifikation
NP_001097.2 | |
Kinase proteins are shipped on dry ice and should be stored at -80°C. | |
ACVR2B | |
Human | |
Baculovirus |
62kDa | |
Catalytic | |
STKR Kinase Family | |
GST Tag |