Learn More
Invitrogen™ Human ACVRL1 (ALK1), GST Tag Recombinant Protein
Human ACVRL1 (ALK1), GST Tag Recombinant Protein
634.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000011.2 |
---|---|
Gen-Alias | ACVRL1 (ALK1) |
Kinase-Familie | STKR Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15458693
|
Invitrogen™
PR8914A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15468773
|
Invitrogen™
PV4884 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10487423
|
Invitrogen™
PV4883 |
10 μg |
634.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
ACVRL1, similar to other type 1 receptors, has a conserved serine-threonine kinase subdomain, a glycine- and serine-rich region (called the GS domain) preceding the kinase domain, and a short C-terminal tail. Mutations in ACVRL1 are associated with hemorrhagic telangiectasia type 2.
Spezifikation
NP_000011.2 | |
STKR Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
ACVRL1 (ALK1) | |
Human | |
GST Tag |