Learn More
ACYP2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557216
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15775111
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: EVFGRVQGVC FRMYTEDEAR KIGVVGWVKN TSKGTVTGQV QGPEDKVNSM KSWLSKVGSP SSRIDRTNFS NE Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 86%, Rat - 89%.
ACYP2 Polyclonal antibody specifically detects ACYP2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ACYP2
Polyclonal
Unconjugated
ACYP2
2310004B09Rik; acylphosphatase 2; acylphosphatase 2, muscle type; acylphosphatase, muscle type isozyme; Acylphosphatase-2; acylphosphate phosphohydrolase 2; ACYM; ACYP; ACYP2; testicular tissue protein Li 11
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
98
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P14621
ACYP2
Recombinant protein corresponding to Human ACYP2