Learn More
Adamantan, ≥ 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 146111000
Weitere Details : CAS : 281-23-2 Netto-Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge | 100g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
281-23-2 | |
136.24 | |
ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N | |
9238 | |
Adamantan |
C10H16 | |
MFCD00074719 | |
tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1~3,7~ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl | |
CHEBI:40519 | |
C1C2CC3CC1CC(C2)C3 |
Spezifikation
Adamantane | |
Glasflasche | |
205.0°C to 210.0°C | |
99+% | |
99.0 | |
99+% | |
MFCD00074719 | |
tricyclo 3.3.1.13,7 decane, adamantan, tricyclo 3.3.1.1 3,7 decane, tricyclo 3.3.1.1 decane, unii-pjy633525u, tricyclo 3.3.1.1~3,7~ decane, adamantine, 2-adamantyl, adamantan-1-yl | |
ORILYTVJVMAKLC-UHFFFAOYSA-N | |
Adamantan | |
9238 | |
136.24 | |
99+% |
Authentic | |
Weiß bis beige | |
100g | |
281-23-2 | |
100.0 | |
C10H16 | |
15,137 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 8% in light petroleum fract. (20°C),6.7% in diethyl ether-1.7% in ethyl acetate (20°C),9.1% in methylene chloride-0.8% in acetone (20°C),10% in chloroform-12.5% in ccl4 (20°C),0.5% | |
C1C2CC3CC1CC(C2)C3 | |
136.24 | |
CHEBI:40519 | |
Kristalle oder kristallines Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- Adamantane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501-Inhalt/Behälter einer zugelassenen Einrichtung zur Abfallentsorgung zuführen.