missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adapalene, Tocris Bioscience™

RARβ and RARγ agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 285210

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411944

  • 102.60 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Spezifikation

Chemische Identifikatoren

106685-40-9
412.529
adapalene, differin, adapalenum, adapaleno, adapaleno inn-spanish, adaferin, 6-3-adamantan-1-yl-4-methoxyphenyl-2-naphthoic acid, adapalenum inn-latin, differine, 6-3-1-adamantyl-4-methoxyphenyl-2-naphthoic acid
CHEBI:31174
COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC3=C(C=C2)C=C(C=C3)C(=O)O)C45CC6CC(C4)CC(C6)C5
C28H28O3
LZCDAPDGXCYOEH-UHFFFAOYSA-N
60164
6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]naphthalene-2-carboxylic acid

Spezifikation

Adapalene
106685-40-9
adapalene, differin, adapalenum, adapaleno, adapaleno inn-spanish, adaferin, 6-3-adamantan-1-yl-4-methoxyphenyl-2-naphthoic acid, adapalenum inn-latin, differine, 6-3-1-adamantyl-4-methoxyphenyl-2-naphthoic acid
COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC3=C(C=C2)C=C(C=C3)C(=O)O)C45CC6CC(C4)CC(C6)C5
412.529
CHEBI:31174
>98%
10mg
C28H28O3
LZCDAPDGXCYOEH-UHFFFAOYSA-N
6-[3-(1-adamantyl)-4-methoxyphenyl]naphthalene-2-carboxylic acid
60164
412.52
Videos