Learn More
Honeywell™ Adaptec Schutzbrille, schmal
Beschreibung
- Die Nasenbrücke mit drei Positionen ist einfach einzustellen und hält die Augen mittig im Objektiv, wo die optische Klarheit am besten ist
- Die Vision der Mitarbeiter ist weniger strapaziert, sodass sie weniger Ermüdung der Augen erleben, länger bequem arbeiten und ihre Arbeit besser erkennen können
- Das weiche, flexible Material ermöglicht es jedem Nasenpolster, sich unabhängig vom Gesicht des Trägers anzupassen und bietet so mehr Komfort, Kontakt und Stabilität
- Der einstellbare Objektivwinkel verbessert die Sicherheit und reduziert das Beschlagen
- Jeder Bügelscharnier-Ratschenwinkel kann in sieben Positionen gebracht werden -30 Grad der individuellen Anpassung, sodass das Objektiv sowohl für optimalen Augenschutz als auch für optimalen Platz für Luftzirkulation angewinkelt ist
- Ein proprietäres Schläfendesign (zum Patent angemeldet) ermöglicht es Arbeitern, die Spannung an der Schläfe jederzeit, sicher und ohne Entfernen der Brille einzustellen
- Der Bügel verfügt über einen starren Einsatz, der sich von vorne nach hinten schieben lässt, um den Druck gegen den Kopf zu reduzieren und eine festere oder lockere Passform einzustellen
- Erhältlich in normalen, schmalen und breiten Ausführungen
- Ein Stil bedeutet eine einfache Lagerung und Bestellung sowie eine konsistente Verwendung einer Brille für alle Mitarbeiter in Ihrer Einrichtung. Es ist nicht mehr nötig, 3-5 Brillen verschiedener Hersteller auf Lager zu haben
- Belüfteter, gepolsterter Rahmen für weniger Beschlagen
- Die doppeltwirkende Hydroshield Anti-Beschlag-Linsenbeschichtung bietet mehr als 20x länger anhaltende beschlagfreie Leistung – selbst nach längerem Verschleiß und wiederholter Reinigung – und bietet 2x größere Kratzfestigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Objektivtyp | Hydroshield Beschichtung |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Beschreibung | Dielektrisch |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: C2317.1N, EC-Bescheinigung: C2317.1N |
| Linsenfärbung | Rauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gebäude, Bauwesen, allgemeine Industrie, Instandhaltung |
| Rahmenfarbe | Rot/schwarz |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Polycarbonat |