Learn More
Honeywell™ Adaptec Schutzbrille, regulär
Beschreibung
- Die Nasenbrücke mit drei Positionen ist einfach einzustellen und hält die Augen mittig im Objektiv, wo die optische Klarheit am besten ist
- Die Vision der Mitarbeiter ist weniger strapaziert, sodass sie weniger Ermüdung der Augen erleben, länger bequem arbeiten und ihre Arbeit besser erkennen können
- Das weiche, flexible Material ermöglicht es jedem Nasenpolster, sich unabhängig vom Gesicht des Trägers anzupassen und bietet so mehr Komfort, Kontakt und Stabilität
- Der einstellbare Objektivwinkel verbessert die Sicherheit und reduziert das Beschlagen.
- Jeder Bügelscharnier-Ratschenwinkel kann in sieben Positionen gebracht werden – 30 Grad der individuellen Anpassung, sodass das Glas sowohl für optimalen Augenschutz als auch für optimalen Platz für Luftzirkulation angewinkelt ist.
- Ein proprietäres Schläfendesign (zum Patent angemeldet) ermöglicht es Arbeitern, die Spannung an der Schläfe jederzeit, sicher und ohne Entfernen der Brille einzustellen
- Der Bügel verfügt über einen starren Einsatz, der von vorne nach hinten geschoben wird, um den Druck gegen den Kopf zu kontrollieren und so eine festere oder lockere Passform zu gewährleisten.
- Erhältlich in normalen, schmalen und breiten Ausführungen
- Ein Stil bedeutet eine einfache Lagerung und Bestellung sowie eine konsistente Verwendung einer Brille für alle Mitarbeiter in Ihrer Einrichtung. Es ist nicht mehr nötig, 3 bis 5 Brillen verschiedener Hersteller auf Lager zu haben.
- Belüfteter, gepolsterter Rahmen für weniger Beschlagen
- Die doppeltwirkende HydroShield Antifog-Glasbeschichtung bietet mehr als 20-fach länger anhaltende beschlagfreie Leistung – selbst nach längerem Verschleiß und wiederholter Reinigung – und bietet 2-fach größere Kratzfestigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Objektivtyp | Hydroshield Beschichtung |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Beschreibung | Dielektrisch |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA: 2, QA: ISO 9001/2000, EC-Zertifikat: C2317.1N, EC-Bescheinigung: C2317.1N |
| Linsenfärbung | Rauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gebäude, Bauwesen, allgemeine Industrie, Instandhaltung |
| Rahmenfarbe | Rot/schwarz |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Polycarbonat |