Learn More
Medline Scientific™ Adapter
Um die Kamera an das Mikroskop anzuschließen, stellen Sie sicher, dass die Parfokalität erhalten bleibt, indem Sie den Chip der Kamera in dieselbe Fokalebene wie die Okulare setzen, sodass beim Umschalten zwischen manueller Ansicht oder Bildschirmansicht keine Refokussierung erforderlich ist.
Marke: Medline Scientific™ 3157.2050M
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Jeder C-Mount ist spezifisch für die jeweilige Mikroskopserie
- Erhältlich für die Serien Varizoom, Magnum und Reflex sowie Triton II und Inverso TC
Spezifikation
C-Mount-Adapter | |
Mikroskope der Inverso TC- und Trition II-Serie | |
Je 1 |