Learn More
- Home
- Products
- Bäder
- Wasserbadzubehör
- HUBER Badadapter
HUBER Badadapter
Artikelnummer. 11557384
Change view
Click to view available options
Größe:
M16 x 1 Buchse auf G 1/2 Buchse
M16 x 1 Buchse auf G 3/4 Buchse
M16 x 1 Buchse auf M16 x 1 Buchse
M16 x 1 Buchse auf R1/2-Stecker
M16 x 1 Stecker auf G1 x 2 Buchse
M16 x 1 Stecker auf G1/2 Stecker
M16 x 1 Stecker auf G3 x 4 Buchse
M16 x 1 Stecker auf M16 x 1 Stecker
M16 x 1 Stecker auf M24 x 1,5 Buchse
M16 x 1 Stecker auf M30 x 1,5 Buchse
M16 x 1,5 Buchse auf M30 x 1,5 Stecker
M24 x 1,5 Buchse auf 3/4 NPT-Buchse
M24 x 1,5 Stecker M30 x 1,5 Buchse
M24 x 1,5 Stecker auf RP 1/2 Buchse
M30 x 1,5 Buchse auf G 1 Buchse
M30 x 1,5 Buchse auf G 3/8 Stecker
M30 x 1,5 Buchse auf G1/2 Buchse
M30 x 1,5 Buchse auf G1/2-Stecker
M30 x 1,5 Buchse auf G3/4 Buchse
M30 x 1,5 Buchse auf M38 x 1,5 Stecker
M30 x 1,5 Stecker auf G 1 Stecker
M30 x 1,5 Stecker auf G 1/2 Stecker
M30 x 1,5 Stecker auf G3 x 4 Buchse
M30 x 1,5 Stecker auf Rp1 x 2 Buchse
Rp1/2 Buchse auf Rp1/2 Buchse
Rp1/2 Buchse bis 3/4 NPT-Buchse
Packungsgröße:
1 Stück
26 product options available for selection
| Artikelnummer. | Größe | unitSize |
|---|---|---|
| 11557384 | M24 x 1,5 Stecker M30 x 1,5 Buchse | 1 Stück |
| 10759562 | Rp1/2 Buchse auf Rp1/2 Buchse | 1 Stück |
| 10638772 | Rp1/2 Buchse bis 3/4 NPT-Buchse | 1 Stück |
| 10127651 | M16 x 1 Buchse auf R1/2-Stecker | 1 Stück |
| 10640303 | M16 x 1 Buchse auf G 3/4 Buchse | 1 Stück |
| 10209511 | M16 x 1 Buchse auf G 1/2 Buchse | 1 Stück |
| 10259651 | M16 x 1 Buchse auf M16 x 1 Buchse | 1 Stück |
| 10584922 | M16 x 1,5 Buchse auf M30 x 1,5 Stecker | 1 Stück |
| 10504552 | M16 x 1 Stecker auf G1 x 2 Buchse | 1 Stück |
| 10127701 | M16 x 1 Stecker auf G1/2 Stecker | 1 Stück |
| 10289551 | M16 x 1 Stecker auf G3 x 4 Buchse | 1 Stück |
| 10341732 | M16 x 1 Stecker auf M16 x 1 Stecker | 1 Stück |
| 10750984 | M24 x 1,5 Buchse auf 3/4 NPT-Buchse | 1 Stück |
| 10243722 | M16 x 1 Stecker auf M30 x 1,5 Buchse | 1 Stück |
| 10023692 | M16 x 1 Stecker auf M24 x 1,5 Buchse | 1 Stück |
| 10783276 | M24 x 1,5 Stecker auf RP 1/2 Buchse | 1 Stück |
| 10025661 | M30 x 1,5 Buchse auf G 1 Buchse | 1 Stück |
| 10219701 | M30 x 1,5 Buchse auf G1/2 Buchse | 1 Stück |
| 10600693 | M30 x 1,5 Buchse auf G1/2-Stecker | 1 Stück |
| 10127941 | M30 x 1,5 Buchse auf G3/4 Buchse | 1 Stück |
| 10670493 | M30 x 1,5 Buchse auf G 3/8 Stecker | - |
| 10299741 | M30 x 1,5 Stecker auf G 1 Stecker | 1 Stück |
| 10209701 | M30 x 1,5 Stecker auf Rp1 x 2 Buchse | 1 Stück |
| 10197741 | M30 x 1,5 Stecker auf G 1/2 Stecker | 1 Stück |
| 10289741 | M30 x 1,5 Stecker auf G3 x 4 Buchse | 1 Stück |
| 10509625 | M30 x 1,5 Buchse auf M38 x 1,5 Stecker | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
11557384
Lieferant
HUBER
Lieferanten-Nr.
9268
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Adapter
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermostat |
| Typ | Adapter |
| Größe | M24 x 1,5 Stecker M30 x 1,5 Buchse |
| Abmessungen (L x B) | 16 x 1 m |