Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter Duran DIN 12249-Anschlussbuchse
Beschreibung
- Buchsen
- Gemäß DIN 12249 Form E
- DIN-Norm
- Konische Erdungsbuchsen
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Standard-Konusverbindung Nr. | NS 10/19 |
| Wandstärke (metrisch) | 1,5 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Röhrchen | 13 mm |
| Material | Duran Glas |