Learn More
Eppendorf™ Adapter für 7-17 ml-Gefäße (6x17,5) (VE=2Stck.)
Für den Einsatz mit dem Eppendorf Rotor A 4-44
Marke:  Eppendorf™ 5804754000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28100kg
Artikelnummer. 10256861
  • 165.00 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Adapter
  • Für 6 Rundbodenröhrchen, 7 bis 17 ml,
  • Für 100 ml-Rechteckbecher in Rotor A-4-44
  • 2/Set.
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
100 ml-Rechteckbecher, Rotor A-4-44
24
2 pro Packung
7 bis 17 ml
17,5 mm
Standard, Vacutainer, Falcon und Mikroreagenzgläser