missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Adapter für Cryo-Gefäße, (VE=6Stck.)

Für den Einsatz mit Eppendorf Rotoren entwickelt

Marke:  Eppendorf™ 5702752002

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02900kg

Artikelnummer. 10673493

  • 79.95 € / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Adapter
  • Für 1 Kryo-Behälter (max. Durchm.: 13 mm) oder mit Deckelzentrifugationsröhrchen (Durchm.: 12.2 mm), max. Länge 50 mm
  • Für Rotor F-45-18-17-Cryo
  • Satz mit 6 Stück
Spezifikation

Spezifikation

Adapter
1 bis 2 ml
13 mm
6 pro Packung
Kryoröhrchen
Eppendorf Winkelrotor
1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote