missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Adapter für Rotoren Nr. 4266, 4570, 4795 und 5645
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert
72.00 €
Spezifikation
Typ | Rotoradapter |
---|---|
Röhrchentyp | Rundboden |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotoren Nr. 4266, 4570, 4795 und 5645 |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12083924
|
Hettich™
5641 |
10 ml-Röhrchen |
72.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12093924
|
Hettich™
5646 |
7 x 15 ml |
72.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Adapter für Rotoren Nr. 4266, 4795, 5641 und 5645
- Zur Verwendung mit Hettich Rotoren
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Röhrchen für eine Vielzahl von Anwendungen
Spezifikation
Rotoradapter | |
Rundboden | |
Rotoren Nr. 4266, 4570, 4795 und 5645 |