Learn More
SymLine™ Filteradapter
Beschreibung
Ist bereits vorhanden
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
- Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
- Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | CPC, GL14 |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Beschreibung | Abgasfilter an Edelstahlkupplung |
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | HDPE |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Justrite Behälter |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Adapter |