Learn More
Fisherbrand™ Adapter für Fisherbrand™ accuSpin™ Rotor mit 4 Plätzen und rechteckigem Becher
Adapter werden einzeln verkauft und sind in anderen Größen für Komfort erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10371092
  • 102.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Einbau in rechteckige Schaufel13 -100 -587 zum Ausschwenken des Schaufelrotors13 -100 ;584 kann auch in versiegelten Rotoren13 verwendet werden -100 -589.
Bestellinformation
Adapter sind einzeln erhältlich. Bestellen Sie die richtige Menge, um den Rotor auszurüsten. Andere Adaptergrößen sind online erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
accuSpin 1/1R-Rotor mit 4 Positionen
Grau
Flasche