Beschreibung
- Rotoradapter
- Für Rechteckbecher
- Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für verschiedene Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Rundboden |
| Fassungsvermögen | 2,6 bis 7 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rechteckiger 500-ml-Behälter für Rotor A-4-81 |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 13 mm |
| Anzahl Plätze | 18 |
| Anzahl pro Packung | 2 pro Packung |