Learn More
HUBER Adapter, Innen- auf Außengewinde
Beschreibung
90°-Adapter
90°-Adapter: M24 x 1.5 Innengewinde auf M24 x 1.5 Außengewinde
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | M24 x 1,5 Innengewinde zu M24 x 1,5 Außengewinde |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 0,143 kg |
| Typ | Adapter |