Learn More
ADAR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen ADAR1
Konzentration 0.22 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16892914
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14330-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16882914
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
14330-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes the enzyme responsible for RNA editing by site-specific deamination of adenosines. This enzyme destabilizes double-stranded RNA through conversion of adenosine to inosine. Mutations in this gene have been associated with dyschromatosis symmetrica hereditaria. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
ADAR1
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Porcine, Human, Mouse, Rat
P55265, P55266, Q99MU3
100523784, 103, 56417, 81635
ADAR1 Fusion Protein Ag5609
Primary
-20°C
ADAR
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ADAR, ADAR1, adenosine deaminase, RNA, DRADA, DSH, DSRAD, G1P1, IFI 4, IFI4, Interferon inducible protein 4, K88dsRBP, p136
Adar
IgG
Antigen Affinity Chromatography