Learn More
ADAR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14330-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882914
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes the enzyme responsible for RNA editing by site-specific deamination of adenosines. This enzyme destabilizes double-stranded RNA through conversion of adenosine to inosine. Mutations in this gene have been associated with dyschromatosis symmetrica hereditaria. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spezifikation
Spezifikation
ADAR1
Polyclonal
Unconjugated
ADAR
ADAR, ADAR1, adenosine deaminase, RNA, DRADA, DSH, DSRAD, G1P1, IFI 4, IFI4, Interferon inducible protein 4, K88dsRBP, p136
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100523784, 103, 56417, 81635
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P55265, P55266, Q99MU3
Adar
ADAR1 Fusion Protein Ag5609
150 μL
Primary
Human, Mouse, Porcine, Rat