Learn More
Memmert™ Zusätzliches Gitter aus verstärktem Edelstahl (Option für verstärkte Kammer), für S260
Diese Gitter eignen sich für Memmert Öfen. Memmert™ verstärkte Gitter haben eine Tragfähigkeit bis 60 kg.
Marke: Memmert™ S260E29766
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Verstärktes Gitter aus Edelstahl
- Max. Beladung 60 kg
- Ab Größe 450 mit Führungsschienen und Befestigungsschrauben und nur in Verbindung mit Option K1
Spezifikation
Modell 260 | |
260 | |
Verstärktes Gitter | |
Edelstahl |