Learn More
Memmert™ Zusätzliches Edelstahlgitter, elektropoliert, für S450
Ideal für den Rampenbetrieb mit schnellen Temperaturänderungen während Inkubation, Züchtung oder Lagerung.
Marke: Memmert™ S450E20182
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Kompressor-gekühlten Inkubatoren Modelle 450 und 750
- Das Gittermuster ermöglicht Luftzirkulation
- Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl
Spezifikation
Ofenmmodelle 450 und 750 | |
Gitter | |
Edelstahl |