Learn More
Adenin, >98 %, Affymetrix/USB™
Catalog Number p-7082772
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
73-24-5
C5H5N5
135.13
MFCD00041790
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
190
CHEBI:16708
7H-Purin-6-amin
NC1=C2NC=NC2=NC=N1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
73-24-5
C5H5N5
135.13
MFCD00041790
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
adenine, 1h-purin-6-amine, 6-aminopurine, 9h-purin-6-amine, vitamin b4, adenin, adeninimine, leuco-4, 6-amino-1h-purine, 6-amino-3h-purine
190
CHEBI:16708
7H-Purin-6-amin
NC1=C2NC=NC2=NC=N1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Adenine
Schmelzpunkt >360°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 5777
Formelmasse 135.13
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Kristallpulver