missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenosin5'-triphosphat-Dinatriumsalzhydrat Thermo Scientific™

Marke:  Thermo Scientific J10585.09

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg

Menge 10g
Verpackung Kunststoffflasche

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15805058

  • 71.68 € / 10 Gramm

Verfügbar ab
26-10-2020

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Spezifikation

Chemische Identifikatoren

34369-07-8
503.15
ZKHQWZAMYRWXGA-KQYNXXCUSA-J
134129625
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
C10H12N5O13P3
MFCD00150754
adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt, adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, disodium salt
({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl-phosphonato}oxy)(phosphonatooxy)phosphinat

Spezifikation

Adenosine-5'-Triphosphate Disodium Salt Trihydrate
C10H12N5O13P3
adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, adenosine 5'-triphosphate disodium salt, adenosine 5'-triphosphate disodium salt trihydrate, disodium salt
NC1=C2N=CN([C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C2=NC=N1
503.15
551.14 (Anhydrous)
Kunststoffflasche
34369-07-8
MFCD00150754
ZKHQWZAMYRWXGA-KQYNXXCUSA-J
({[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl-phosphonato}oxy)(phosphonatooxy)phosphinat
134129625
Kristallpulver
10g
Videos
Dokumentation