missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Adenylate Cyclase 8 Antibody (ADCY8/7341), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18597266 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18597266 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18597266 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP324064AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Adenylate Cyclase 8 Monoclonal antibody specifically detects Adenylate Cyclase 8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Adenylate Cyclase 8
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon ADCY8/7341
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias AC8, ADCY3, adenylate cyclase 8 (brain), adenylate cyclase type 8, Adenylate cyclase type VIII, Adenylyl cyclase 8, adenylyl cyclase-8, brain, ATP pyrophosphate-lyase 8, Ca(2+)/calmodulin-activated adenylyl cyclase, EC 4.6.1.1, HBAC1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-200) of human Adenylate Cyclase 8 protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 114
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.