missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ ADH5 (Human) Recombinant Protein
Human ADH5 full-length ORF ( AAH14665, 1 a.a. - 374 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH14665 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 128 |
Name | alcohol dehydrogenase 5 (class III), chi polypeptide |
Vorbereitungsmethode | Wheat germ expression system |
Qualitätskontrollen | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16161281
|
Abnova™
H00000128-P01.10UG |
10 μg |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16171281
|
Abnova™
H00000128-P01.25UG |
25 μg |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Sequence: MANEVIKCKAAVAWEAGKPLSIEEIEVAPPKAHEVRIKIIATAVCHTDAYTLSGADPEGCFPVILGHEGAGIVESVGEGVTKLKAGDTVIPLYIPQCGECKFCLNPKTNLCQKIRVTQGKGLMPDGTSRFTCKGKTILHYMGTSTFSEYTVVADISVAKIDPLAPLDKVCLLGCGISTGYGAAVNTAKLEPGSVCAVFGLGGVGLAVIMGCKVAGASRIIGVDINKDKFARAKEFGATECINPQDFSKPIQEVLIEMTDGGVDYSFECIGNVKVMRAALEACHKGWGVSVVVGVAASGGEIATRPFQLVTGRTWKGTAFGGWKSVESVPKLVSEYMSKKIKVDEFVTHNLSFDEINKAFELMHSGKSIRTVVKI
Spezifikation
AAH14665 | |
alcohol dehydrogenase 5 (class III), chi polypeptide | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
ADH-3, ADHX, FDH, GSNOR | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
128 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ADH5 | |
GST |