Learn More
Abnova™ ADH5 (Human) Recombinant Protein
Human ADH5 full-length ORF ( AAH14665, 1 a.a. - 374 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00000128-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161281
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 22-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MANEVIKCKAAVAWEAGKPLSIEEIEVAPPKAHEVRIKIIATAVCHTDAYTLSGADPEGCFPVILGHEGAGIVESVGEGVTKLKAGDTVIPLYIPQCGECKFCLNPKTNLCQKIRVTQGKGLMPDGTSRFTCKGKTILHYMGTSTFSEYTVVADISVAKIDPLAPLDKVCLLGCGISTGYGAAVNTAKLEPGSVCAVFGLGGVGLAVIMGCKVAGASRIIGVDINKDKFARAKEFGATECINPQDFSKPIQEVLIEMTDGGVDYSFECIGNVKVMRAALEACHKGWGVSVVVGVAASGGEIATRPFQLVTGRTWKGTAFGGWKSVESVPKLVSEYMSKKIKVDEFVTHNLSFDEINKAFELMHSGKSIRTVVKI
Spezifikation
Spezifikation
AAH14665
alcohol dehydrogenase 5 (class III), chi polypeptide
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ADH5
GST
128
Wheat germ expression system
10 μg
ADH-3, ADHX, FDH, GSNOR
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer