Learn More
Epredia™ Excell Adhäsionsobjektträger
Artikelnummer. 11882833 Alle ansehen Epredia Produkte
Artikelnummer. 11882833 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. J5800AMNZ
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
SuperFrost Excell Objektträger eignen sich besonders gut für Anwendungen, bei denen es um hohe pH-Werte bei Heat Induced Epitope Retrieval (HIER), Epon- und Methylmethacrylatschnitte, Laser Capture Microdissection (LCM) und Zellkulturen geht.
  • Kein Zeitverlust aufgrund der Beschichtung von Objektträgern
  • Keine Kosten für teure Haftmittel
  • Zuverlässige und gleichmäßige Beschichtung
  • Minimale Probenverluste
  • Zuverlässige und sichere Haftwirkung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 75 mm
Breite (metrisch) 25 mm