Learn More
Farbcodierter, hochauflösender pH-Puffer, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11758465 Alle ansehen Reagecon Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
pH:
4
7
10
Packungsgröße:
1 Stück
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge pH unitSize
11758465 500 ml 4 500 Milliliter
11778465 500 ml 10 500 Milliliter
11494599 500 ml 4 500 Milliliter
15214643 500 ml 7 1 Stück
11404609 500 ml 7 500 Milliliter
11768465 500 ml 7 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11758465 Lieferant Reagecon Lieferanten-Nr. 104000C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte, hochauflösende pH-Puffer werden bei 20 oder 25 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.
  • Farbige pH-Pufferlösungen
  • Hohe Auflösung
  • Geprüft bei 20 °C oder 25 °C 
  • Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
  • NIST-rückverfolgbar
  • Lieferbar in verschiedene
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Farbe Rot
pH 4
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Geruch Merkmal
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water