Beschreibung
- Farbige pH-Pufferlösungen
- Hohe Auflösung
- Geprüft bei 20 °C oder 25 °C
- Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
- NIST-rückverfolgbar
- Lieferbar in verschiedene
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 0 °C |
| Farbe | Blau |
| pH | 10 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 500 ml |
| Geruch | Merkmal |
| Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BUFFER SOLUTION pH 10.000 ± 0.010 @ 20°C
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Boric Acid, DisodiumSalt