Learn More
Adipisches Semialdehyd-Methyleester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11985111
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Adipic semialdehyde methyl ester
CAS 6654-36-0
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Siedepunkt 59°C to 61°C (1.0 Torr)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H12O3
Strukturformel OHCCH2CH2CH2CH2CO2CH3
Menge 250 mg
Synonym adipic semialdehyde methyl ester, methyl 5-formylvalerate, methyl adipaldehydate, 6-oxo-hexanoic acid methyl ester, 6-oxohexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, 6-oxo-, methyl ester, 5-carbomethoxy-1-pentanal, hexanoic acid,6-oxo-,methyl ester, methyl 6-oxo-hexanoate, methyl 5-formylpentanoate
InChI-Schlüssel FDNFXHCDOASWAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CCCCC=O
IUPAC-Name Methyl 6-Oxohexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
PubChem CID 81164
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Adipic semialdehyde methyl ester
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.