missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Adipokinetisches Hormon II, Schistocera gregaria, Alfa Aesar™

315.00 € - 523.00 €

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Store at -20°C
Format Fest
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15438219
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
J66743.MB
25 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15428219
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
J66743.MA
10 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung

Beschreibung

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Spezifikation

Spezifikation

Store at -20°C
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen