Learn More
Adipoyldichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-50939
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
111-50-2
C6H8Cl2O2
183.03
MFCD00000759
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
61034
Hexanedioyldichlorid
C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
111-50-2
C6H8Cl2O2
183.03
MFCD00000759
PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
61034
Hexanedioyldichlorid
C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Adipoylchlorid, 98 %, C6H8Cl2O2, CAS-Nummer 111-50-2, Adipinsäurechlorid, Adipinsäure Dichlorid, Adipindichlorid, Adipoylchlorid, Adipoylchlorid, Adipoyldichlorid, Adipylchlorid, Butan-1,4-Dicarbonylchlorid, Hexandioylchlorid, PubChem13242, 500 ml, 02, 653
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Adipoyl chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 105.0°C to 107.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClCO(CH2)4COCl
Brechungsindex 1.4700 to 1.4720
Menge 100 mL
Beilstein 02, 653
Relative Dichte 1.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl
Formelmasse 183.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Adipoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.