Learn More
Kartell™ Dispenserflaschen mit variablem Volumen
Catalog Number 10498452
12.08 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21636" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1000 ml
Dispensiervolumen (metrisch):
25 ml
50 ml
Mit einem kristallklaren, verstellbaren Dispensierbehälter aus PMP für bessere Sicht und einer Polyethylen-Flasche für Flexibilität. Kartell™ Dispenserflaschen mit einstellbarem Volumen eignen sich hervorragend für die wiederholte Abmessung und Abgabe präziser Flüssigkeitsmengen.
  • Der Messbehälter gleitet an dem Steigrohr auf und ab, sodass das Dispensiervolumen bestimmt werden kann.
  • Das Dispensiervolumen kann voreingestellt werden.
  • Die Polyethylenflasche lässt sich leicht zusammendrücken, um Flüssigkeit in das Röhrchen bis zum Messbecher zu pressen.
  • Überschüssige Flüssigkeit wird in die Flasche zurückgesaugt, um das gewünschte Volumen präzise zu messen.
  • Für Lebensmittel geeignet
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Enthält Verschluss mit PMP-Messbecher und Röhrchen
Material Messbecher aus PMP
Dispensiervolumen (metrisch) 50 ml
Graduated Ja