missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kartell™ Dispenserflaschen mit variablem Volumen

Catalog Number 10488452
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
1000 ml
Dispensiervolumen (metrisch):
25 ml
50 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit einem kristallklaren, verstellbaren Dispensierbehälter aus PMP für bessere Sicht und einer Polyethylen-Flasche für Flexibilität. Kartell™ Dispenserflaschen mit einstellbarem Volumen eignen sich hervorragend für die wiederholte Abmessung und Abgabe präziser Flüssigkeitsmengen.

  • Der Messbehälter gleitet an dem Steigrohr auf und ab, sodass das Dispensiervolumen bestimmt werden kann.
  • Das Dispensiervolumen kann voreingestellt werden.
  • Die Polyethylenflasche lässt sich leicht zusammendrücken, um Flüssigkeit in das Röhrchen bis zum Messbecher zu pressen.
  • Überschüssige Flüssigkeit wird in die Flasche zurückgesaugt, um das gewünschte Volumen präzise zu messen.
  • Für Lebensmittel geeignet
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lebensmittel geeignet
Enthält Verschluss mit PMP-Messbecher und Röhrchen
Material Messbecher aus PMP
Dispensiervolumen (metrisch) 25 ml
Graduated Ja
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'