Learn More
Adenitol, 99.8 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11492910 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492910 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11492910 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210025280
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 488-81-3
Summenformel C5H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 152.146
MDL-Nummer MFCD00064291
InChI-Schlüssel HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
Synonym Xylit, Adonit, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC-Name (2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-Pentol
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adonitol
Farbe Weiß
Dichte 1.53 g/cm3
Prozentgehaltsbereich 0.998
Menge 100 g
Formelmasse 152.15
Physikalische Form Pulver