Learn More
Thermo Scientific Chemicals Adonit, 99 %
Catalog Number p-7043876
22.80 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
488-81-3
C5H12O5
152.146
MFCD00064291
HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
6912
(2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-Pentol
C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
488-81-3
C5H12O5
152.146
MFCD00064291
HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
6912
(2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-Pentol
C(C(C(C(CO)O)O)O)O
Adonitol is metabolized to teicholic acids used in the cell walls of gram positive bacteria. Adonitol is often compared to other cell permeating molecules such as formamide, propanediol, and DMSO as a cryopreservation agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Adonitol wird zu Teigolsäuren metabolisiert, die in den Zellwänden von grampositiven Bakterien verwendet werden. Adonitol wird häufig mit anderen zelldurchlässigen Molekülen wie Formamid, Propandiol und DMSO als Kryokonservierungsmittel verglichen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (100 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Wasser und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Adonitol
Schmelzpunkt 102°C to 104°C
Menge 5 g
Beilstein 1720524
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,168
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (100mg/ml).
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%