Learn More
Adonitol, Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15855058 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15855058 100 g 100 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15855058
Marke: Thermo Scientific J10635.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Adonitol
CAS 488-81-3
Schmelzpunkt 101°C to 105°C
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C5H12O5
MDL-Nummer MFCD00064291
Menge 100 g
Beilstein 1720524
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
InChI-Schlüssel HEBKCHPVOIAQTA-NGQZWQHPSA-N
SMILES C(C(C(C(CO)O)O)O)O
IUPAC-Name (2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-Pentol
Molekulargewicht (g/mol) 152.146
PubChem CID 6912
Formelmasse 152.15
Physikalische Form Pulver