Learn More
Invitrogen™ Human ADRBK1 (GRK2), His Tag Recombinant Protein
Human ADRBK1 (GRK2), His Tag Recombinant Protein
Marke:  Invitrogen™ PV3361
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11583437
  • 628.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
ADRBK1 (GRK2) is a serine⁄threonine kinase. Many of the G protein-coupled receptors are known to be phosphorylated by G protein-dependent receptor kinases (GRKs)
Spezifikation
Spezifikation
NP_001610.2
156
10μg
GRK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.05% Triton X-100, 4mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ser⁄Thr Kinases: ACG Group
Z'-LYTE™
adrenergic, beta, receptor kinase 1
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction
Kinase Assay
82.3 kDa
ADRBK1 (GRK2)
Human
His Tag
Biochemical phospho-specific activity (no antibody)
Dry Ice
ADRBK1
Baculovirus
Recombinant, Full Length
Serine/Threonine Kinases